Kluczowe dokumenty
BCR483
Sewage sludge amended soil (trace elements)
BCR®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Format
matrix material
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR483.
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Piotr Osyczka et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 174, 26-34 (2019-03-01)
The epigeic lichens Cladonia rei and Diploschistes muscorum are effective heavy-metal-tolerant colonisers of highly polluted and disturbed sites. In this study we compare their bioaccumulation capacities, accumulation patterns, and responses to heavy-metal stress, as expressed in terms of cell membrane