BCR095
Dibenz[a,j]anthracene
BCR®, certified reference material
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3cc4ccc5ccccc5c4cc23
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-13-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)22(18)14-21(17)19/h1-14H
Klucz InChI
KLIHYVJAYWCEDM-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
BCR095
Informacje prawne
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)