Kluczowe dokumenty
BCR168
Picene
BCR®, certified reference material
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3c2ccc4c5ccccc5ccc34
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-17-15(5-1)9-11-21-19(17)13-14-20-18-8-4-2-6-16(18)10-12-22(20)21/h1-14H
Klucz InChI
GBROPGWFBFCKAG-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
BCR168.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)