Merck
B1156000
Bufexamac
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(p-Butoxyphenyl)acetohydroxamic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
bufexamac
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCOc1ccc(CC(=O)NO)cc1
InChI
1S/C12H17NO3/c1-2-3-8-16-11-6-4-10(5-7-11)9-12(14)13-15/h4-7,15H,2-3,8-9H2,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
MXJWRABVEGLYDG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Bufexamac EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P Koch et al.
Contact dermatitis, 31(2), 97-101 (1994-08-01)
4 patients developed an erythema-multiforme-like reaction following acute contact dermatitis from 2 different bufexamac-containing topical preparations. Histologically, the lesions did not show changes that were typical of erythema multiforme. Patch testing gave positive reactions to bufexamac at 1, 2, 3
A Bauer et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 124(40), 1168-1170 (1999-11-05)
A 49-year-old woman presented with acute perianal vesicular/bullous contact dermatitis. Other areas were over the trunk, face, neck and wrists. She reported occasional application of an ointment (Mastu S) to treat her hemorrhoids. Patch tests (basic series, anal block, own