Y0001732
Bufexamac impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(4-Butoxyphenyl)acetamide
About This Item
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
bufexamac
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(=O)Cc1ccc(cc1)OCCCC
InChI
1S/C12H17NO2/c1-2-3-8-15-11-6-4-10(5-7-11)9-12(13)14/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3,(H2,13,14)
Klucz InChI
RSMPEQBSFXBQMJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)