Kluczowe dokumenty
B0490000
Benzarone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(2-Ethylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxyphenyl)methanone, NSC 82134
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
benzarone
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[o]1c2c(c(c1CC)C(=O)c3ccc(cc3)O)cccc2
InChI
1S/C17H14O3/c1-2-14-16(13-5-3-4-6-15(13)20-14)17(19)11-7-9-12(18)10-8-11/h3-10,18H,2H2,1H3
Klucz InChI
RFRXIWQYSOIBDI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Benzarone EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S G Wood et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 17(7), 881-896 (1987-07-01)
1. The metabolic fate of 14C-benzarone in the rat and dog has been compared to that in human subjects. An oral dose was well-absorbed in all three species. However, the 14C excretion patterns differed: humans (100 mg) excreted means of
[Drug modification of a risk factor of thrombosis in patients with varicosis].
S Haas et al.
Fortschritte der Medizin, 100(30), 1418-1422 (1982-08-12)
High-performance liquid chromatographic determination of benzbromarone and the main metabolite benzarone in serum.
H Vergin et al.
Journal of chromatography, 183(3), 383-386 (1980-09-12)
J Roth et al.
Arzneimittel-Forschung, 30(11), 1897-1902 (1980-01-01)
Local transmural electrical stimulation by chronically implanted electrodes of a carotid artery in rabbits was daily repeated. The area in direct contact to the electrodes covered 0.5 x 5 mm of adventitia. The carotid walls received DC impulses (10 ms/imp
[On the site of action of benzarone and some other agents influencing the intracellular concentration of cyclic nucleotides].
L O Zwillenberg et al.
Arzneimittel-Forschung, 32(9), 1114-1120 (1982-01-01)