Merck
C-036
Supelco
Chlorpheniramine maleate salt solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Chlorpheniramine maleate solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19ClN2 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)C(CC[N+H](C)C)c2ncccc2.[O-]C(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Klucz InChI
DBAKFASWICGISY-BTJKTKAUSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Opis ogólny
Analityczny wzorzec referencyjny odpowiedni do stosowania jako kalibratory lub kontrole w różnych zastosowaniach LC/MS lub GC/MS, takich jak toksykologia kliniczna lub badania farmaceutyczne. Chlorofenamina jest lekiem przeciwhistaminowym pierwszej generacji przepisywanym w celu zapobiegania stanom alergicznym, takim jak nieżyt nosa.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
O Cáceres Calle et al.
Allergologia et immunopathologia, 32(5), 306-309 (2004-10-01)
Dexchlorpheniramine (DH) is a classical or first generation antihistamine belonging to the ethanolamine group. Adverse effects related to these antihistamines are frequent, but the hypersensitivity reactions described in the literature since 1940 are exceptional. We report the case of a
Anaphylaxis induced by Anisakis.
J Antón et al.
Allergologia et immunopathologia, 36(1), 53-55 (2008-02-12)
Nilton S Viana et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 60(11-12), 900-905 (2005-10-18)
Formulation excipients can frequently affect the drug analysis in pharmaceuticals yielding background interference by ultraviolet spectrophotometry. Sample separation procedures to diminish such interferences are usually recommended as sample pre-treatment, however it can be difficult to eliminate them and they can
José R Villada et al.
Journal of cataract and refractive surgery, 31(3), 620-621 (2005-04-07)
We report a severe anaphylactic reaction that occurred about 5 minutes after 1.0 mg of cefuroxime was injected into the anterior chamber after routine phacoemulsification and intraocular lens implantation. The patient was known to be allergic to penicillin. Immediate action
Eef L Theunissen et al.
British journal of clinical pharmacology, 61(1), 79-86 (2006-01-05)
Previous studies have demonstrated that the antihistamines mequitazine, cetirizine and dexchlorpheniramine produce mild sedation after single doses. It is unknown, however, whether acute sedation persists after repeated dosing. Therefore, this study assessed the effects of repeated dosing of these antihistamines