Merck
C-086
Supelco
Chlorpheniramine-D6 maleate solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20D6H17ClN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.90
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.[2H]C([2H])([2H])N(CCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/i1D3,2D3;
Klucz InChI
DBAKFASWICGISY-FEYLKBJGSA-N
Opis ogólny
Ten wzorzec wewnętrzny jest odpowiedni do ilościowego oznaczania poziomu chlorfenaminy w moczu, surowicy lub osoczu metodą LC/MS lub GC/MS do różnych zastosowań, od toksykologii klinicznej i badań farmaceutycznych po metody rozcieńczania izotopów. Chlorofenamina jest lekiem przeciwhistaminowym pierwszej generacji przepisywanym w celu zapobiegania stanom alergicznym, takim jak nieżyt nosa.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)