Merck
ARK2163A
SAFC
Benzyl Alcohol
API grade, Ph. Eur., JP, USP
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Benzyl alcohol, Benzenemethanol, Phenylcarbinol, Phenylmethanol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Beilstein:
878307
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51241802
Numer E:
E1519
Numer indeksu EC:
202-859-9
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
GMP
agency
JP
Ph. Eur.
USP
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
817 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
semi-solid formulation
solid formulation
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Klucz InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Searching for an API that’s right for you? Our high-quality APIs provide all the necessary regulatory information for your needs. We offer best-practice support throughout your entire registration process and boast an excellent track record facilitating our customers’ compliance with international standards – making us your preferred global partner for APIs.
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Opakowanie
ARK2163A-1l / 1 l / HDPE bottle
ARK2163A-5l / 5l / HDPE drum
ARK2163A-20l / 20l / HDPE drum
ARK2163A-25l / 25l / HDPE drum
Informacje prawne
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - DIN 51758
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Znajdź kluczowe kwestie dotyczące wyboru i stosowania środków konserwujących w szeregu różnych zastosowań terapeutycznych, w tym miejscowych, doustnych, przezśluzówkowych, wziewnych i doustnych, a także do wstrzykiwań.