Merck
A3649
Supelco
Adiphenine hydrochloride
analytical standard
Synonim(y):
Diphenylacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.88
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
ciąg SMILES
Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H25NO2.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-23-20(22)19(17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14,19H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
LKPINBXAWIMZCG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Neeraj Dohare et al.
Journal of molecular recognition : JMR, 33(8), e2841-e2841 (2020-03-10)
To get an idea about the pharmacokinetics and pharmacodynamics, it is important to study the drug-protein interaction. Therefore, herein, we studied the interaction of diclofenac sodium (DIC) with human hemoglobin. The binding study of nonsteroidal antiinflammatory drug, DIC with human
Georges E Janssens et al.
Cell reports, 27(2), 467-480 (2019-04-11)
Aging strongly influences human morbidity and mortality. Thus, aging-preventive compounds could greatly improve our health and lifespan. Here we screened for such compounds, known as geroprotectors, employing the power of transcriptomics to predict biological age. Using age-stratified human tissue transcriptomes