Kluczowe dokumenty
N5514
Nitro Blue Tetrazolium
tablet
Synonim(y):
Nitrotetrazolium Blue Chloride
About This Item
Polecane produkty
Postać
tablet
Poziom jakości
metody
titration: suitable
kolor
yellow
pH
4.5-5.5
rozpuszczalność
soluble, clear, yellow
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- to measure superoxide radicals
- in lactate dehydrogenase quantification assay
- for blot development in western blotting analysis
- in NADPH-d histochemistry
- as a reagent to analyse the properties of murine intestinal mucins by electrophoresis and histology
- in immunohistochemistry
Ilość
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.