A0368000
Amikacin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
amikacin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
N([C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C1)N)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CN)O)O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)N)O)CO)C(=O)[C@@H](O)CCN
InChI
1S/C22H43N5O13/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36)/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+/m0/s1
Klucz InChI
LKCWBDHBTVXHDL-RMDFUYIESA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)