Merck
99409
Supelco
Magnesium ionophore II - cocktail A
Selectophore
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
linia produktu
Selectophore
Poziom jakości
Formularz
liquid
skład
Magnesium ionophore II, 10.0 wt. % (63083)
2-Nitrophenyl octyl ether, 87.0 wt. % (73732)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 3.0 wt. %
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Zastosowanie
Selected application examples
Opakowanie
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Inne uwagi
Assay of Mg2+ activity in intracellular liquids with microelectrodes†
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Z M Hu et al.
Analytical chemistry, 61(6), 574-576 (1989-03-15)
A magnesium ion selective microelectrode based on a synthetic neutral carrier is presented. The selectivity of Mg2+ over Na+, K+, H+, and Ca2+ is sufficient for assays of intracellular magnesium ion activities. The microelectrodes with an optimized membrane composition have
Davide Raccuglia et al.
Current biology : CB, 29(21), 3611-3621 (2019-10-22)
Slow-wave rhythms characteristic of deep sleep oscillate in the delta band (0.5-4 Hz) and can be found across various brain regions in vertebrates. Across phyla, however, an understanding of the mechanisms underlying oscillations and how these link to behavior remains limited.