Merck
63088
Supelco
Magnesium ionophore IV
Selectophore, function tested
Synonim(y):
ETH 7025, N,N′,N′′-Tris[3-(heptylmethylamino)-3-oxopropionyl]-8,8′-iminodioctylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H94N6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
863.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.61
klasa czystości
for ion-selective electrodes
Poziom jakości
linia produktu
Selectophore
Postać
liquid
jakość
function tested
ciąg SMILES
CCCCCCCN(C)C(=O)CC(=O)NCCCCCCCCN(CCCCCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)CCCCCCC)C(=O)CC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C49H94N6O6/c1-7-10-13-22-29-36-52(4)46(58)41-44(56)50-34-27-20-16-18-25-32-39-55(49(61)43-48(60)54(6)38-31-24-15-12-9-3)40-33-26-19-17-21-28-35-51-45(57)42-47(59)53(5)37-30-23-14-11-8-2/h7-43H2,1-6H3,(H,50,56)(H,51,57)
Klucz InChI
JYBGTBZZVHYIJI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Zastosowanie
Selected application examples
Very lipophilic magnesium ionophore; assay of Mg2+-activity in human blood serum with an optimized liquid polymer membrane electrode
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Postać fizyczna
50 mg solution in 0.5 mL tetrahydrofuran
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Free Intracellular Magnesium Remains Uninfluenced by Changes of Extracellular Magnesium in Cardiac Guinea Pig Papillary Muscle
S. Gasser et al.
Journal of Clinical and Basic Cardiology, 8, 29-32 (2005)