Kluczowe dokumenty
63082
Magnesium ionophore I
Selectophore™, function tested
Synonim(y):
ETH 1117, Magnesium-ligand, N,N′-Diheptyl-N,N′-dimethyl-1,4-butanediamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for ion-selective electrodes
Poziom jakości
100
200
linia produktu
Selectophore™
Formularz
liquid
jakość
function tested
ciąg SMILES
CCCCCCCN(C)C(=O)CCC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C20H40N2O2/c1-5-7-9-11-13-17-21(3)19(23)15-16-20(24)22(4)18-14-12-10-8-6-2/h5-18H2,1-4H3
Klucz InChI
CBEVANLIGJVSHZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)