Key Documents
61193
Copper(II) ionophore I
Selectophore™
Synonim(y):
o-XBDiBDTC, o-Xylylenebis(N,N-diisobutyldithiocarbamate)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for ion-selective electrodes
Poziom jakości
linia produktu
Selectophore™
mp
91-92 °C
ciąg SMILES
CC(C)CN(CC(C)C)C(=S)SCc1ccccc1CSC(=S)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C26H44N2S4/c1-19(2)13-27(14-20(3)4)25(29)31-17-23-11-9-10-12-24(23)18-32-26(30)28(15-21(5)6)16-22(7)8/h9-12,19-22H,13-18H2,1-8H3
Klucz InChI
JOEGUDLMKJATMX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)