Kluczowe dokumenty
99408
Supelco
Chloride ionophore I - cocktail A
Selectophore
About This Item
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
linia produktu
Selectophore
Poziom jakości
Formularz
liquid
skład
Chloride ionophore, 5.0 wt. % (24897)
1-Decanol, 4.0 wt. % (30608)
2-Nitrophenyl octyl ether, 90.0 wt. %
Tetradodecylammonium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 1.0 wt. % (87255)
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Zastosowanie
Selected application examples
Opakowanie
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lourdes Rubio et al.
Frontiers in plant science, 11, 955-955 (2020-07-17)
The concentration of CO2 in the atmosphere has increased over the past 200 years and is expected to continue rising in the next 50 years at a rate of 3 ppm·year-1. This increase has led to a decrease in seawater
Jinhai Li et al.
Frontiers in plant science, 10, 1407-1407 (2019-12-04)
A highly reproducible plant electrical signal-light-induced bioelectrogenesis (LIB) was obtained by means of periodic illumination/darkness stimulation of broad bean (Vicia faba L.) leaves. By stimulating the same position of the same leaf with different concentrations of NaCl, we observed that