Merck
95379
Supelco
Bismuth nitrate oxide
for spectrophotometric det., Bi, 71-74% Bi basis (KT)
Synonim(y):
Bismuth oxynitrate, Bismuth(III) nitrate basic, Bismuthyl nitrate
About This Item
Wzór liniowy:
Bi(O)NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.98
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba
71-74% Bi basis (KT)
Postać
powder
jakość
for spectrophotometric det., Bi
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Zastosowanie
general analytical
ciąg SMILES
O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9
Klucz InChI
OAVDTZZNYFIIGB-UHFFFAOYSA-E
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)