Merck
93999
Millipore
Rhamnose Disks
suitable for microbiology, Sterile filter paper discs impregnated with rhamnose
Synonim(y):
Dyski węglowodanowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
Poziom jakości
sterylność
sterile
linia produktu
BioChemika
Formularz
disc
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pkg of 10 × 25 discs
metody
microbe id | utilization test: suitable
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Neisseria spp.
Salmonella spp.
bacteria
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Test fermentacji ramnozy opiera się na zdolności fermentacji ramnozy, co skutkuje wytwarzaniem kwasu jako produktu końcowego, pH ciekłego podłoża podstawowego spadnie, a wskaźnik zmieni kolor na czerwony. Niektóre organizmy wytwarzają dodatkowy gaz CO2, który można uwidocznić za pomocą rurki Durhama. Ramnoza może być stosowana do różnicowania gatunków Enterobacteriaceae i Listeria.
Zastosowanie
Rhamnose Discs są zalecane do wykrywania bakterii fermentujących ramnozę w próbkach żywności i próbkach środowiskowych. Znajdują one zastosowanie w różnych sektorach, takich jak przemysł spożywczy i mleczarski, przemysł wodny, laboratoryjne testy farmaceutyczne, przemysł kosmetyczny, testy środowiskowe i sanitarne, diagnostyka kliniczna itp.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.
Salmonella contamination is the second leading cause of food-borne illness worldwide. Controlling outbreaks of Salmonella is an important task for food regulators, restaurants and the food industry in general. The Salmonella family includes over 2,300 serotypes of bacteria, but two types, Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium, are responsible for about half of all human infections. Most outbreaks of Salmonella are traced back to dairy, poultry and meat products, but Salmonella can grow on nearly any food. Chicken, eggs and their derivative products are particularly high risk.
Salmonella, z ponad 2300 serotypami, powoduje połowę chorób przenoszonych przez żywność, często z nabiału, drobiu i jaj.
Protokoły
In recent years it has been recognized that Listeria is an important public health problem. The disease affects primarily people of advanced age, pregnant women, newborns, and adults with weakened immune systems.
Listeria stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, dotykając osoby starsze, ciężarne, noworodki i osoby z obniżoną odpornością.