Key Documents
936820
APhos Pd G3 ChemBeads
Synonim(y):
APhos-Pd-G3, Palladium G3-(4-(N,N-Dimethylamino)phenyl)di-tert-butylphosphine, [4-(Di-tert-butylphosphino)-N,N-dimethylaniline-2-(2′-aminobiphenyl)]palladium(II) methanesulfonate
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
Poziom jakości
skład
~ 5 wt% loading of catalyst
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
NC1=C(C=CC=C1)C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2.CN(C)C3=CC=C(C=C3)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
InChI:1S/C16H28NP.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-15(2,3)18(16(4,5)6)14-11-9-13(10-12-14)17(7)8;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h9-12H,1-8H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
SNUBBUQVCDWEAV-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
For larger scale uses, product also available in powdered form (764183)
Inne uwagi
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)