Merck
936782
Sigma-Aldrich
P(o-tol)3 Pd G2 ChemBeads
Synonim(y):
Chloro[tri(o-tolilo)fosfina][2-(2′-amino-1,1′-bifenylo)]pallad(II), P(o tol) Pd G2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H31ClNPPd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
614.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
31191513
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
, ~5 wt. % (loading of catalyst)
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C.NC4=C(C5=C([Pd]Cl)C=CC=C5)C=CC=C4
InChI
InChI:1S/C21H21P.C12H10N.ClH.Pd/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h4-15H,1-3H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
MNKLPYUHUVVRNW-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
P(o-Tol)3 Pd G2 jest stabilnym w powietrzu, nieporęcznym, bogatym w elektrony katalizatorem na bazie dialkilobirylofosfiny, stosowanym w katalizowanych Pd reakcjach sprzęgania krzyżowego.
Zastosowanie
ChemBeads to szklane kulki pokryte powłoką chemiczną. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
W przypadku zastosowań na większą skalę produkt jest również dostępny w postaci sproszkowanej (759163).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)