Merck
93103
Supelco
Paraoxon-ethyl-d10 (diethyl-d10)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
O,O-Diethyl-d10 O-(4-nitrophenyl) phosphate, Diethyl-d10 p-nitrophenyl phosphate, Ethyl-d10 paraoxon
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D10H4NO6P
Masa cząsteczkowa:
285.26
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
agriculture
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Paraokson-etylo-d10(dietylo-d10) jest znakowanym izotopowo analogiem paraoksonowego pestycydu fosforoorganicznego, w którym protonydietylowe są zastąpione deuterem.
Zastosowanie
Paraokson-etylo-d10(dietylo-d10) może być stosowany jako deuterowany wzorzec wewnętrzny do ilościowego oznaczania paraokson-etylu w próbkach biologicznych zwierząt techniką chromatografii cieczowej o wysokiej rozdzielczości spektrometrii mas (LC-HRMS).
Związki znakowane izotopami są coraz częściej stosowane w spektrometrii mas z rozcieńczeniem izotopowym (IDMS) do ilościowej analizy pestycydów. Główną zaletą stosowania tej techniki jest to, że związki znakowane izotopami mają prawie takie same właściwości fizyczne jak ich nieznakowane analogi, a zatem wykazują identyczne zachowanie podczas procesu przygotowania próbki. Pomaga to w przezwyciężeniu problemów związanych z efektami matrycy, które zazwyczaj występują w zwykłej analizie LC-MS/GC-MS, potencjalnie skutkując stronniczymi wynikami. Poprzez dodanie do próbki przed jej przygotowaniem analogu znakowanego izotopem, można określić i skompensować utratę analitu, która prowadzi do efektów matrycy.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enzyme-free electrochemical detection of nanomolar levels of the organophosphorus pesticide paraoxon-ethyl by using a poly (N-isopropyl acrylamide)-chitosan microgel decorated with palladium nanoparticles
Mutharani B, et al.
Microchimica Acta, 186(3), 1-11 (2019)