Merck
CRM36186
Supelco
Paraoxon-ethyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
O,O-Diethyl O-(4-nitrophenyl) phosphate, Diethyl p-nitrophenyl phosphate, Paraoxon, Paraoxon-ethyl
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4OP(O)(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.20
Beilstein:
1915526
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
współczynnik refrakcji
n20/D 1.51 (lit.)
gęstość
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H14NO6P/c1-3-15-18(14,16-4-2)17-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
WYMSBXTXOHUIGT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
Paraoxon-ethyl is a metabolite of parathion which is used as a non-systemic insecticide and acaricide to control sucking and chewing insects in cereals, fruit, citrus, vines, hops, vegetables, ornamentals, cotton and field crops. Paraoxon-ethyl is one of the most potent acetylcholinesterase-inhibing insecticides available. Under Reg. (EC) No 1107/2009 parathion is not approved for it′s use in the European Union as a plant protection product. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Działania biochem./fizjol.
Potent irreversible acetylcholinesterase inhibitor
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)