Key Documents
93009
E.coli Chromogenic ID Membrane
suitable for microbiology, white colored, sterile, diameter 70 mm
Synonim(y):
Indicator membrane, E. coli ID Membranes
About This Item
Polecane produkty
membrane size
70 mm
sterylność
sterile
Postać
disc
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
warunki przechowywania
protect from light
metody
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Escherichia coli
coliforms
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Escherichia coli (25922) - BlueStaphylococcus aureus (25923) - ColorlessSalmonella typhimurium (14028) - Colorless
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)