Kluczowe dokumenty
1.20596
Millipore
ChromoCult® Chromogeniczny agar do izolacji bakterii Cronobacter
pkg of 500 g, according to ISO 22964, for Cronobacter spp.
Synonim(y):
Agar CCI
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
according to ISO 22964
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
granular
opakowanie
pkg of 500 g
producent / nazwa handlowa
ChromoCult®
warunki przechowywania
protect from light (both UV light and Sunlight)
metody
microbiological culture: suitable
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
Cronobacter spp. (spp.)
Opis ogólny
ChromoCult® Chromogenic Cronobacter Isolation agar is a chromogenic medium with the chromogenic compound 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside, a substrate for the detection of α-glucosidase. This enzyme is common in all Cronobacter spp. The bacteria appear as blue to blue-green colored colonies on the medium. This medium is moderately nutritive and selective, ensuring good growth for Cronobacter after pre-enrichment and selective enrichment. Sodium desoxycholate inhibits the growth of Gram-positive concomitant flora. Sodium thiosulphate and ammonium (III) citrate aid in the differentiation of Cronobacter from hydrogen-sulfide-producing Enterobacteriaceae. Sodium chloride maintains the osmotic balance of the medium, while agar is the solidifying agent.
Zastosowanie
ChromoCult® Chromogenic Cronobacter Isolation agar is suitable for the selective isolation of Cronobacter spp. from food products and ingredients intended for human and animal consumption and environmental samples in the area of food production.
Informacje prawne
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
The International Organization for Standardization (ISO) has published the new EN ISO 22964:2017 standard, which specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
Nowa norma EN ISO 22964:2017 określa horyzontalną metodę wykrywania bakterii Cronobacter spp. w żywności, paszy dla zwierząt i próbkach środowiskowych.