Kluczowe dokumenty
92324
Millipore
Cronobacter spp. ChromoSelect Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Enterobacter sakazakii ChromoSelect Agar, ChromoSelect Enterobacter sakazakii Agar, DFI Agar, Druggan-Forsythe-Iversen Agar
About This Item
Kod UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.85
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 15.0 g/L
chromogenic mixture, 10.17 g/L
papaic digest of soyabean meal, 5.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium deoxycholate, 0.5 g/L
sodium thiosulfate, 1.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
pH końcowe
7.3±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
selective and differential for Cronobacter spp.
selective and differential for Enterobacter spp.
Zastosowanie
Cronobacter spp. ChromoSelect Agar is recommended for isolation and identification of Cronobacter spp. (fomerly Enterobacter sakazakii) from food, water, sewage, urine and feces samples.
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 51,67 g w 1000 ml wody destylowanej. Podgrzać do wrzenia w celu całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w autoklawie pod ciśnieniem 15 Ibs (121°C) przez 15 minut. Schłodzić do 45-50°C i przelać do sterylnych płytek Petriego.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Chronobacter spp. Classic and New Detection Methods
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms