Kluczowe dokumenty
38948
Cronobacter screening broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
CSB, Cronobacter Selective Broth
About This Item
Polecane produkty
agency
according to ISO 22964:2017
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
bromocresol purple, 4 mg/L
meat extract, 3.0 g/L
peptone, 10.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sucrose, 10.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.4±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
Cronobacter spp.
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)