Kluczowe dokumenty
1.20595
Millipore
CSB Selective Supplement (Vancomycin)
Synonim(y):
CSB Selective Supplement (Vancomycin)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C66H75Cl2N9O24 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1449.25 (free base basis)
Kod UNSPSC:
41106212
Numer indeksu EC:
215-772-6
NACRES:
NA.74
agency
ISO
Poziom jakości
Formularz
lyophilized powder
pH
2.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Cronobacter spp.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
The International Organization for Standardization (ISO) has published the new EN ISO 22964:2017 standard, which specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
Nowa norma EN ISO 22964:2017 określa horyzontalną metodę wykrywania bakterii Cronobacter spp. w żywności, paszy dla zwierząt i próbkach środowiskowych.