Key Documents
909548
ROPAC
Umicore
Synonim(y):
Acetylacetonatocarbonyltriphenylphosphinerhodium(I)
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
mp
200-204 °C
InChI
1S/C18H15P.C5H7O2.CO.Rh/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-4(6)3-5(2)7;1-2;/h1-15H;3H,1-2H3;;/q;-1;;
Klucz InChI
ZETXURAVPSJSPU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Przechowywanie i stabilność
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)