Merck
901984
Sigma-Aldrich
PC biotin-alkyne
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H52N6O12S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
780.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
dostępność
available only in USA
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
PC biotin-alkyne is an azide-reactive photoclevable biotin probe that allows for reagent-free release of the captured biomolecules from streptavidin. This reagent contains a biotin moiety linked to an alkyne group through a spacer arm containing a photocleavable moiety. Captured biomolecules can be efficiently photoreleased, typically >90% in 5-25 minutes using an inexpensive, near-UV, low-intensity lamp (e.g. 365 nm lamp at 1-5 mW/cm2).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)