Kluczowe dokumenty
SAB4500638
Sigma-Aldrich
Anti-DDX5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
DEAD-box protein 5, DEAD-box protein p68, HELR, HLR1, Probable RNA-dependent helicase p68
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 69 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DDX5(1655)
Opis ogólny
DDX5 (DEAD, Asp-Glu-Ala-Asp, box helicase 5) to wielofunkcyjne białko należące do rodziny helikaz RNA typu DEAD box. Składa się z dwunastu konserwatywnych motywów (w tym charakterystycznego motywu D-E-A-D) tworzących konserwatywną domenę centralną ′helikazy′, która odgrywa ważną rolę w metabolizmie RNA.
Przeciwciało anty-DDX5wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka DDX5.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego białka DDX5/DEAD-box Protein 5.
Zakres immunogenu: 565-614
Zastosowanie
Przeciwciało anty-DDX5, C-Terminal produkowane u królików jest odpowiednie do pośredniej immunofluorescencji i pośredniego testu ELISA.
Działania biochem./fizjol.
DDX5 (DEAD, Asp-Glu-Ala-Asp, box helicase 5) jest związany z regulacją mechanizmu splicingu pre-mRNA. Działa jako koaktywator transkrypcji, kontrolując alternatywny splicing podczas tworzenia spliceosomu. DDX5 zapewnia stabilność drugorzędowej struktury RNA podczas kilku czynności, takich jak inicjacja translacji, splicing jądrowy i mitochondrialny. Ułatwia odwijanie, a także odłączanie części białkowej od RNA. Białko to uczestniczy również w szlaku sygnałowym estrogenów i androgenów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Frances V Fuller-Pace
Biochimica et biophysica acta, 1829(8), 756-763 (2013-03-26)
Members of the DEAD box family of RNA helicases, which are characterised by the presence of twelve conserved motifs (including the signature D-E-A-D motif) within a structurally conserved 'helicase' core, are involved in all aspects of RNA metabolism. Apart from
Ulrike Rappe et al.
The Journal of biological chemistry, 289(18), 12421-12434 (2014-03-20)
The armadillo repeat protein ARVCF is a component of adherens junctions. Similar to related proteins, such as p120-catenin and β-catenin, with known signaling functions, localization studies indicate a cytoplasmic and a nuclear pool of ARVCF. We find that ARVCF interacts