Merck
90161
Supelco
(2,2′)-Furildioxime
for spectrophotometric det. of Au(II), Co(II), Cu(II), Ni(II), Pd(II), Re(VII), U(VI), ≥97.0% (sum of isomers, HPLC)
Synonim(y):
Bis(2-furyl)glyoxime
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
opis
mixture of isomers
Próba
≥97.0% (sum of isomers, HPLC)
Formularz
crystals
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
ciąg SMILES
O\N=C(c1ccco1)\C(=N\O)c2ccco2
InChI
1S/C10H8N2O4/c13-11-9(7-3-1-5-15-7)10(12-14)8-4-2-6-16-8/h1-6,13-14H/b11-9+,12-10+
Klucz InChI
RBOZTFPIXJBLPK-WGDLNXRISA-N
Opis ogólny
Oksymy są selektywnymi odczynnikami, które reagują z ograniczoną liczbą jonów metali. Tworzą one nierozpuszczalne w wodzie kompleksy, które można ekstrahować rozpuszczalnikami organicznymi. Furildioksym, odczynnik grawimetryczny i kolorymetryczny dla niklu, palladu, platyny i renu, jest przygotowywany przez oksymację furilu chlorkiem hydroksyamonu, a następnie wodną rekrystalizację metodą MacKaira.
Zastosowanie
Zastosowano a-furildioksym [(2,2′)-Furildioksym]:
  • jako neutralny nośnik w selektywnym potencjometrycznym czujniku wapnia(II), selektywna elektroda stosowana do miareczkowania.
  • w syntezie ketenimin i bis(ketenimin).
  • w oznaczaniu palladu w próbkach wody za pomocą szybkiej analizy spektrofotometrycznej.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Three-component reaction of alkyl isocyanides with acetylenic esters and pyridine-2-carboxaldoxime or a-furildioxime: Synthesis and dynamic NMR study of ketenimines and bis (ketenimines).
Baharfar, Robabeh, Leyla Jaafari, and Razieh Azimi.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 22, 943-946 (2011)
Single-Channel Flow Injection Spectrophotometric Determination of Nickel Using Furildioxime in Micellar Solution.
Memon, Najma, et al.
TheScientificWorldJournal, 12, 1-5 (2012)
D L Bissett et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 31(4), 572-578 (1994-10-01)
In previous work we found that iron is a factor in skin photodamage, apparently by way of its participation in oxygen radical production. Here we report topical photoprotection with the iron chelator 2-furildioxime (FDO). Our purpose was to determine the
Calcium (II)-selective potentiometric sensor based on a-furildioxime as neutral carrier.
Singh, Ashok Kumar, and Sameena Mehtab.
Sensors and Actuators B, Chemical, 123, 429-436 (2007)
The furildioximes. Part I. The structure of the isomeric furildioximes.
Fryer, F. A., D. J. B. Galliford, and J. T. Yardley.
Analyst, 88, 188-190 (1963)