Merck
72080
Supelco
Neocuproine hemihydrate
for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%
Synonim(y):
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12N2 · 0.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.27
Beilstein:
153179
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Formularz
powder
jakość
for spectrophotometric det. of Cu
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
159-164 °C
rozpuszczalność
methanol: 0.1 g/mL, clear
ciąg SMILES
O.Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2.H2O/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9;/h3-8H,1-2H3;1H2
Klucz InChI
MFZBSWSCIWCRKS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Neocuproine hemihydrate may be used as an analytical reagent for the determination of copper in water-ethanol solution using thermal-lens spectrometry and captopril in pure form and pharmaceutical formulations via complex formation followed by a series of reactions using spectrophotometric technique.
Inne uwagi
Reagent for the spectrophotometric determination of copper
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)