Merck
89257
Supelco
Fenthion oxon
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
O,O′-Dimethyl O′′-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] phosphate, Dimethyl 4-(methylthio)-m-tolyl phosphate, Fenoxon, Fenthoxon
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15O4PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.26
Beilstein:
2275764
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=P(OC1=CC(C)=C(SC)C=C1)(OC)OC
InChI
1S/C10H15O4PS/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)14-15(11,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3
Klucz InChI
ZNRZGJAHNMGWQN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Okson fentionu może być stosowany jako wzorzec odniesienia do oznaczania oksonu fentionu w próbkach tkanek zwierzęcych metodą chromatografii żelowo-permeacyjnej (GPC), a następnie chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) i chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS).
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Validation study on 660 pesticide residues in animal tissues by gel permeation chromatography cleanup/gas chromatography-mass spectrometry and liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Pang GF, et al.
Journal of Chromatography A, 1125(1), 1-30 (2006)