Merck
32374
Supelco
Fenthion oxon sulfoxide
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Dimethyl 3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl phosphate, Fenoxon sulfoxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15O5PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.26
Beilstein:
8686237
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=P(OC)(OC)OC1=CC(C)=C(S(C)=O)C=C1
InChI
1S/C10H15O5PS/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)12)15-16(11,13-2)14-3/h5-7H,1-4H3
Klucz InChI
GTZCKTIZOGTWQO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sulfotlenek oksoniowy fentionu jest metabolitem fentionu, otrzymywanym przez oksydacyjne odsiarczanie. Jest szeroko stosowany jako pestycyd w zwalczaniu owadów w wielu uprawach. Jego sposób działania polega na hamowaniu acetylocholinoesterazy.
Zastosowanie
Sulfotlenek oksoniowy fentionu może być stosowany jako wzorzec odniesienia w oznaczaniu sulfotlenku oksoniowego fentionu w próbkach wody:
  • Chromatografii cieczowej sprzężonej z potrójną kwadrupolową spektrometrią mas (LC-QqQ-MS) i chromatografii cieczowej sprzężonej z hybrydową kwadrupolową spektrometrią mas czasu przelotu(LC-QTOF-MS).
  • Wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją diodową (HPLC-DAD) i detekcją spektrometryczną z jonizacją chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym (HPLC-APCI).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Combined use of liquid chromatography triple quadrupole mass spectrometry and liquid chromatography quadrupole time-of-flight mass spectrometry in systematic screening of pesticides and other contaminants in water samples
Masia.A, et al.
Analytica Chimica Acta, 761, 117-127 (2013)
Metabolic Pathways of Agrochemicals: Insecticides and fungicides (2007)