Merck
34533
Supelco
Fensulfothion oxon
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Diethyl 4-(methylsulfinyl)phenyl phosphate, Fensulfothion PO-sulfoxide, NSC 133045
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17O5PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CS(C1=CC=C(OP(OCC)(OCC)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C11H17O5PS/c1-4-14-17(12,15-5-2)16-10-6-8-11(9-7-10)18(3)13/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
GNTVZNNILZKEIB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Okson fensulfotionu może być stosowany jako wzorzec odniesienia w oznaczaniu oksonu fensulfotionu w żywności dla niemowląt przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS/MS) i ultrawydajnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (UPLC-MS/MS).
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Comparison of ultra-performance liquid chromatography and high-performance liquid chromatography for the determination of priority pesticides in baby foods by tandem quadrupole mass spectrometry.
Leandro CC, et al.
Journal of Chromatography A, 1103(1), 94-101 (2006)