Kluczowe dokumenty
87890
N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
≥97.0% (AT)
Synonim(y):
TMPPD, Wurster’s reagent
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4[N(CH3)2]2·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.17
Beilstein:
7442241
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (AT)
Formularz
powder
mp
222-224 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
Klucz InChI
FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Test reagent in microbiology for the classification of cytochrome oxidase positive aerobic microorganisms.; For oxidase reagent, use a 1% aqueous solution of N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Hélène Pelicano et al.
Breast cancer research : BCR, 16(5), 434-434 (2014-09-12)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is a subtype of highly malignant breast cancer with poor prognosis. TNBC is not amenable to endocrine therapy and often exhibit resistance to current chemotherapeutic agents, therefore, further understanding of the biological properties of these cancer