Kluczowe dokumenty
523755
2,3,5,6-Tetramethyl-p-phenylenediamine
electronic grade, 99% trace metals basis
Synonim(y):
3,6-Diaminodurene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
electronic grade
Poziom jakości
Próba
99% trace metals basis
mp
150-155 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c(C)c(N)c(C)c(C)c1N
InChI
1S/C10H16N2/c1-5-6(2)10(12)8(4)7(3)9(5)11/h11-12H2,1-4H3
Klucz InChI
WCZNKVPCIFMXEQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)