Kluczowe dokumenty
8.21102
Sigma-Aldrich
Dichlorek N,N,N′,N′-tetrametylo-1,4-fenylenodiaminonu
for synthesis
Synonim(y):
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride, Wurster-reagent, N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylene-diamine dihydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4-1,4-[N(CH3)2]2 · 2 HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
211-274-8
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
227-230 °C (decomposition)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].[N+H](C)(C)c1ccc(cc1)[N+H](C)C
InChI
1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
Klucz InChI
FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (argentometric): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3