Kluczowe dokumenty
80521
Trichloroacetyl chloride
for GC derivatization, ≥98.5%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for GC derivatization
Poziom jakości
ciśnienie pary
16 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98.5%
98.5-101.5% (AT)
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
współczynnik refrakcji
n20/D 1.470 (lit.)
n20/D 1.470-1.472
bp
114-116 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
gęstość
1.629 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4O/c3-1(7)2(4,5)6
Klucz InChI
PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)