Kluczowe dokumenty
78268
N-Methyl-bis-heptafluorobutyramide
for GC derivatization, LiChropur™, ≥96.0% (GC)
Synonim(y):
N-Methyl-bis-perfluorobutyramide, MBHFBA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for GC derivatization
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (GC)
Postać
liquid
jakość
LiChropur™
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.323
gęstość
1.686 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H3F14NO2/c1-24(2(25)4(10,11)6(14,15)8(18,19)20)3(26)5(12,13)7(16,17)9(21,22)23/h1H3
Klucz InChI
BCQYNSPESDDJBZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
- Improves stability of compounds by protecting unstable groups.
- It may confer volatility on substances such as carbohydrates or amino acids, which have so many polar groups that they are non-volatile and normally decompose on heating.
- It assists in separations not possible with underivatized compounds.
- Compounds are detectable at very low levels with an ECD.
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?