Merck
76081
Supelco
Density Standard 749 kg/m3
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Synonim(y):
Dodecane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.33
Beilstein:
1697175
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
gęstość pary
5.96 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 47.8 °C)
temp. samozapłonu
401 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
H&D Fitzgerald Ltd.
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
bp
215-217 °C (lit.)
mp
−9.6 °C (lit.)
gęstość
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Format
mixture
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ten gęstościomierz CRM jest używany do kalibracji wszystkich typów gęstościomierzy laboratoryjnych w zakresie temperatur testowych od 10 do 50°C.
Cechy i korzyści
  • Wyprodukowany i zweryfikowany w akredytowanym laboratorium ISO 17025, zgodnie z UKAS
  • Wiąże się z tym niepewność +/- 0,010 kg/m3
  • Dostarczany w szczelnie zamkniętej szklanej ampułce o pojemności 10 ml w celu zapewnienia bezpiecznej dostawy.
  • Wraz z certyfikatem analizy (CoA) zawierającym informacje o dacie ważności dla skutecznego audytu
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Masoumeh Karvar et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(17), 10386-10391 (2011-07-07)
Surfactants such as Aerosol OT (AOT) are commonly used to stabilize and electrically charge nonpolar colloids in devices such as electronic ink displays. The electrical behavior of such devices is strongly influenced by the presence of charged inverse micelles, formed
Raquel Silva et al.
Advances in experimental medicine and biology, 733, 155-164 (2011-11-22)
In this work, we report a novel approach using proteinaceous microspheres of bovine serum albumin (BSA), human serum albumin (HSA) and silk fibroin (SF) containing different organic solvents, namely n-dodecane, mineral oil and vegetable oil, to reduce the activity of
R Ruhela et al.
Journal of hazardous materials, 229-230, 66-71 (2012-06-19)
A novel carrier, N,N,N',N'-tetra-(2-ethylhexyl) thiodiglycolamide, T(2EH)TDGA has been studied for transport of Pd(II) from nitric acid medium across a supported liquid membrane (SLM). Pd(II) was found to be almost quantitatively transported (≈ 99.9%) within 2h from 3.0M HNO(3) medium using
Mahnaz Ghambarian et al.
Journal of chromatography. A, 1222, 5-12 (2011-12-27)
The aim of this research was to compare the extraction efficiencies of two modes of three-phase hollow fiber microextraction (HF-LLLME) based on aqueous and organic acceptor phases for analysis of tricyclic antidepressant (TCA) drugs. High-performance liquid chromatography with photodiode array
Dorinde M M Kleinegris et al.
Enzyme and microbial technology, 48(3), 253-259 (2011-11-25)
During the in situ extraction of β-carotene from Dunaliella salina, the causal relationship between carotenoid extraction and cell death indicated that cell growth and cell death should be at equilibrium for a continuous in situ extraction process. In a flat-panel
Protokoły
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane