Kluczowe dokumenty
74214
Supelco
Micro particles based on polymethacrylate
analytical standard, size: 100 μm
Synonim(y):
Mikrokulki PMMA, mikrosfery PMMA
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Formularz
particles
suspension
stężenie
10% (solids)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
wielkość cząstki
100 μm std dev <2.5 μm, coeff var <2%
Zastosowanie
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Mikrocząstki na bazie polimetakrylanu (rozmiar: 100 μm) są standardem wielkości, idealnym do określenia profilu rozkładu wielkości cząstek (PSD) układu cząstek.
Zastosowanie
Służy do standaryzacji i monitorowania przyrządów do pomiaru wielkości cząstek.
Służy również do kalibracji złożonego współczynnika załamania światła (CRI) znanych mikrosfer PMMA.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Cechy i korzyści
  • nadaje się do rutynowych kontroli kalibracji przyrządów, testowania i korekt
  • dostępne w opakowaniach 5 ml i 10 ml jako czyste próbki
Komentarz do analizy
Dokładne wartości wielkości cząstek i odchylenia standardowego są określane dla każdej partii i można je znaleźć w certyfikacie analizy. Wartości te są określane z dokładnością do 0,01 μm (Coulter Multisizer). Cząsteczki na bazie polimetakrylanu mają wąski rozkład wielkości i kulisty kształt. Są stabilne w temperaturach do 100 °C. Gęstość wynosi 1,22 g/cm3. Powierzchnia jest naładowana ujemnie. Charakteryzują się dobrą biokompatybilnością i zmniejszonym niespecyficznym wiązaniem białek.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)