Merck
73257
Millipore
DNase ID Membrane
blue colored, sterile, diameter 70 mm, suitable for microbiology
Synonim(y):
Membrana wskaźnikowa, membrany ID
About This Item
Kod UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
membrane size
70 mm
sterylność
sterile
Formularz
disc
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
warunki przechowywania
protect from light
metody
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Staphylococcus spp.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
DNase ID Membrane to przenosząca substraty membrana ID wykorzystywana do szybkiej identyfikacji aktywności deoksyrybonukleazy (DNAzy) bakterii, w szczególności do identyfikacji patogennych gronkowców poprzez charakterystyczne reakcje barwne. Membrany zawierają substraty chromogenne, które służą jako podstawa do różnicowania drobnoustrojów na podstawie koloru. Zasada opiera się na reakcji enzymatycznej, w której specyficzne Staphylococcus sp. wytwarzające DNazę wykazują różowe strefy wokół niebieskich kolonii.
Zastosowanie
Membrana DNase ID służy do szybkiej identyfikacji aktywności deoksyrybonukleazy (DNAzy) bakterii, zwłaszcza do identyfikacji patogennych gronkowców w próbkach wody i żywności. Znajdują zastosowanie w różnych sektorach, takich jak przemysł spożywczy i mleczarski, przemysł wodny, laboratoryjne testy farmaceutyczne, przemysł kosmetyczny, testy środowiskowe i sanitarne, diagnostyka kliniczna itp.
Komentarz do analizy
Staphylococcus aureus (25923) - różowa strefa wokół kolonii, DNaza dodatnia
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)