Kluczowe dokumenty
72587
Nitrite ion standard solution
0.01 M NO2-, for ion-selective electrodes
Synonim(y):
Sodium nitrite solution
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for ion-selective electrodes
Poziom jakości
Formularz
solution
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
0.01 M NO2-
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Klucz InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)