70151
Nutrient Gelatin
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Polecane produkty
agency
according to ISO 6579:2014
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
BioChemika
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
gelatine, 120 g/L
meat extract, 3 g/L
peptone, 5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbe id | specific enzyme detection: suitable
pH końcowe
6.8±0.2 (20 °C)
Zastosowanie
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring
microbiology
przydatność
nonselective and differential for Bacillus spp.
nonselective and differential for Clostridium spp.
nonselective and differential for Proteus spp.
nonselective and differential for Serratia spp.
nonselective and differential for Staphylococcus spp.
proteolytic bacteria
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
An article regarding the Role of Clostridium perfringens and their detection, identification, and differentiation from Sigma-Aldrich.com
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
Podłoża chromogenne umożliwiają selektywne wykrywanie S. aureus, które wytwarzają niebiesko-zielone kolonie, wyraźnie odróżniające się od innych gatunków.