73865
Gelatin
from Porcine skin, pkg of 500 g, suitable for microbiology
Synonim(y):
Gelatin from porcine skin, Collagen hydrolysate, Collagen peptides, Gelatin hydrolysate, Hydrolyzed collagen, Hydrolyzed gelatin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Porcine skin
Poziom jakości
Formularz
powder
jakość
controlled endotoxin level
medium gel strength
okres trwałości
36 mo. (Expiry date on the label)
opakowanie
pkg of 500 g
zanieczyszczenia
≤2.0% sulfated ash
≤5 EU/mg endotoxins
strata
≤15% loss on drying
kolor
faint beige to light beige
faint brown to light brown
white to light yellow
pH
4.0-6.0
siła żelu
150-210 g Bloom
rozpuszczalność
H2O: 0.67 g/10 mL at 50 °C (colorless to very light yellow, clear to very hazy)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤3000 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤2000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Zastosowanie
microbiology
Opis ogólny
Zastosowanie
Komponenty
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)