Key Documents
69429
EC RUG™ ChromoSelect Broth
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
buffers, 4.5 g/L
casein acid hydrolysate, 1.0 g/L
chromogenic mixture, 0.112 g/L
salts, 2.45 g/L
sodium chloride, 0.5 g/L
yeast extract, 2.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
pH końcowe
7.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
veterinary
water monitoring
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Escherichia coli
coliforms
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)