Key Documents
18493
MUG Supplement
suitable for microbiology
Synonim(y):
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide, 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide Supplement, MUGlcU
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Escherichia coli
coliforms
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O[C@H]1OC2=CC(OC(C=C3C)=O)=C3C=C2
InChI
1S/C16H16O9/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Klucz InChI
ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
Zastosowanie
Komponenty
4-Methylumbelliferyl ß-D-glucuronide (MUG) 50.0 mg
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?