Kluczowe dokumenty
62634
Millipore
LST-MUG Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Kod UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.74
Formularz
powder
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
dipotassium hydrogen phosphate, 2.75 g/L
lactose, 5 g/L
4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronide, 0.1 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 2.75 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L
L-tryptophan, 1 g/L
tryptose, 20 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
6.8±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
przydatność
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
Zastosowanie
Bulion LST-MUG to pożywka wzrostowa stosowana do selektywnego wykrywania i różnicowania bakterii Escherichia coli w próbkach wody.
Fluorescencyjna metoda wykrywania bakterii E. coli.
Uwaga dotycząca przygotowania
Rozpuścić 36,5 g w 1 litrze wody destylowanej i napełnić probówki, które mogą być opcjonalnie wyposażone w probówki Durham. Sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut.
Inne uwagi
Fluorogenic assay for rapid detection of E. coli in chilled and frozen foods.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
L J Moberg et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 71(3), 589-602 (1988-05-01)
A collaborative study was conducted to compare a proposed LST-MUG method with the AOAC official method for Escherichia coli detection. E. coli produces an enzyme, beta-glucuronidase, which cleaves the substrate, 4-methyl-umbelliferyl-beta-D-glucuronide (MUG), to yield a fluorescent end product. Incorporation of